Principaux documents
ENA394767579
Enamine
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
150-155
Iupac Name
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-7(11)4-2-1-3-5(6(4)10)9(12)13/h1-3,10H,(H2,8,11)
Clé InChI
FECMDSYYFNKSJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901
Melting Point
150-155
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901