Principaux documents
ENA394767347
Enamine
ethyl 1-cyanocyclopent-3-ene-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-cyano-3-cyclopentene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8(11)9(7-10)5-3-4-6-9/h3-4H,2,5-6H2,1H3
Clé InChI
RDIIJCALQSVZDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128307
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128307