Principaux documents
ENA394766926
Enamine
2-chloro-6-methanesulfonylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-6-(methylsulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3S/c1-14(12,13)6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
SLRVSIBUWHFCSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128308