Principaux documents
ENA394766917
Enamine
2-chloro-6-methanesulfonylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-6-(methylsulfonyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO2S/c1-13(11,12)8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
Clé InChI
GIYQFIWMLBANSP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128210
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128210