Principaux documents
ENA390552757
Enamine
3-methyl-1-(phenylsulfanyl)butan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.31
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-1-(phenylsulfanyl)-2-butanol
Inchi Code
1S/C11H16OS/c1-9(2)11(12)8-13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11-12H,8H2,1-2H3
Clé InChI
JYKAAQDFSNKNJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127695
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127695