Principaux documents
ENA390552722
Enamine
N-[(4-cyanophenyl)methanesulfonyl]-2-methyl-2-phenylpropanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.42
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-cyanophenyl)-N-(2-methyl-2-phenylpropanoyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C18H18N2O3S/c1-18(2,16-6-4-3-5-7-16)17(21)20-24(22,23)13-15-10-8-14(12-19)9-11-15/h3-11H,13H2,1-2H3,(H,20,21)
Clé InChI
XMYMNKWZSKOOCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126254
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126254