Principaux documents
ENA390552587
Enamine
3-ethyl-2-methylquinolin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Pf
290-295
Iupac Name
3-ethyl-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-3-9-8(2)13-11-7-5-4-6-10(11)12(9)14/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
UUDYPKCYYIOUJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127321
Melting Point
290-295
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127321