Principaux documents
ENA390552430
Enamine
6-chloro-5-nitropyridin-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.54
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-5-nitro-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H3ClN2O3/c6-5-3(8(10)11)1-2-4(9)7-5/h1-2H,(H,7,9)
Clé InChI
DOWNGLMVNBZIBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124109
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124109