Principaux documents
ENA390552341
Enamine
8-bromo-2-methoxyquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.08
Numéro MDL:
Pf
87-89
Iupac Name
8-bromo-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-9-6-5-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
FRNJXLVFMHQRIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126790
Melting Point
87-89
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126790