Key Documents
ENA390552286
Enamine
4-chloro-6-iodo-3-nitroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.5
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-iodo-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4ClIN2O2/c10-9-6-3-5(11)1-2-7(6)12-4-8(9)13(14)15/h1-4H
Clé InChI
LKZNJZYVZCFISW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128522
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128522