Principaux documents
ENA390552244
Enamine
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.67
Numéro MDL:
Iupac Name
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N4.ClH/c10-8(9-11-6-12-13-9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6,8H,10H2,(H,11,12,13);1H
Clé InChI
DABFFDNQUGVZSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127730
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127730