Key Documents
ENA390552240
Enamine
1,3-diethyl 2-(4-bromo-2-fluorobenzoyl)propanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.16
Numéro MDL:
Iupac Name
diethyl 2-(4-bromo-2-fluorobenzoyl)malonate
Inchi Code
1S/C14H14BrFO5/c1-3-20-13(18)11(14(19)21-4-2)12(17)9-6-5-8(15)7-10(9)16/h5-7,11H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WSYMSEUMLYZFLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127679