Principaux documents
ENA390552196
Enamine
1-amino-1,3-diazinan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-aminotetrahydropyrimidin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C4H9N3O/c5-7-3-1-2-6-4(7)8/h1-3,5H2,(H,6,8)
Clé InChI
HTSXUSHBMJIFEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127241
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127241