Principaux documents
ENA390347347
Enamine
3-(prop-2-en-1-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(allyloxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-2-6-13-7-4-3-5-10-8(7)9(11)12/h2-5H,1,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
ALLGIKWUFVJOBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126115
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126115