Principaux documents
ENA390347223
Enamine
1-(1-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(1-methyl-2-phenylethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-11(10-12-6-3-2-4-7-12)15-9-5-8-13(15)14(16)17/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
KKMIUDPARJGYMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125823
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125823