Principaux documents
ENA390347139
Enamine
1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-6-5-7(9)10-11(6)8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H2,9,10)
Clé InChI
LBQKIARPNRNHHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125602
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125602