Principaux documents
ENA390347004
Enamine
4-cyclopropyl-3-methyl-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-cyclopropyl-3-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-8-7-4-9(5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
PPOQYPIYKVSVQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125306
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125306