Principaux documents
ENA390346941
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(2-acetylphenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl (2-acetylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H10F3NO3/c1-7(16)8-4-2-3-5-9(8)15-10(17)18-6-11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,17)
Clé InChI
APMDAMQCIXBBAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51198