Principaux documents
ENA390346889
Enamine
2-methyl-2-(methylsulfanyl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(methylthio)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H12OS/c1-5(2,4-6)7-3/h6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
WABFZEAMBRXWED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126171
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126171