Principaux documents
ENA390346808
Enamine
5-(aminomethyl)naphthalen-1-ol hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(aminomethyl)naphthalen-1-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H11NO.BrH/c12-7-8-3-1-5-10-9(8)4-2-6-11(10)13;/h1-6,13H,7,12H2;1H
Clé InChI
WUYQARUHAZXIPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125214
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125214