Principaux documents
ENA388700857
Enamine
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-2-8-3-6-5/h2-4,7H,1H3
Clé InChI
DYKKXJKGYIHJGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195