Principaux documents
ENA388700740
Enamine
1-bromo-N-methylmethanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.05
Numéro MDL:
Iupac Name
bromo-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H6BrNO2S/c1-4-7(5,6)2-3/h4H,2H2,1H3
Clé InChI
PCNXPHMCSOGYBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843