Principaux documents
ENA388700657
Enamine
4-[(morpholin-4-yl)methyl]piperidin-4-ol dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(morpholinomethyl)piperidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.2ClH/c13-10(1-3-11-4-2-10)9-12-5-7-14-8-6-12;;/h11,13H,1-9H2;2*1H
Clé InChI
CUXYZUDQZDLSLR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124725
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124725