Principaux documents
ENA388700457
Enamine
ethyl 1-benzothiophene-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.27
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-benzothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-2-13-11(12)9-7-14-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
AYWFFQGZZINDPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124424
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124424