Principaux documents
ENA388700266
Enamine
[5-chloro-6-(2-methylpropoxy)pyridin-3-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.69
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chloro-6-isobutoxy-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2O/c1-7(2)6-14-10-9(11)3-8(4-12)5-13-10/h3,5,7H,4,6,12H2,1-2H3
Clé InChI
FNKSKYRUJIGQDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124000
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124000