Principaux documents
ENA388700127
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]alanine
Inchi Code
1S/C10H7F6NO2/c11-9(12,13)6-3-1-2-5(4-6)8(17,7(18)19)10(14,15)16/h1-4H,17H2,(H,18,19)
Clé InChI
NWAFPWFGGFFLDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123710
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123710