Principaux documents
ENA388700000
Enamine
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.53
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
54-56
Iupac Name
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H2ClF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
Clé InChI
KNRIBPGPMVZBDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404
Melting Point
54-56
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404