Principaux documents
ENA388699828
Enamine
1-{1,4-diazaspiro[5.5]undecan-1-yl}ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-acetyl-1,4-diazaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c1-10(14)13-8-7-12-9-11(13)5-3-2-4-6-11/h12H,2-9H2,1H3
Clé InChI
PEEIBWAJAKHQBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123091
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123091