Principaux documents
ENA388699645
Enamine
1-(2-cyclopropyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-cyclopropylthiazol-5-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H9NOS.BrH/c1-5(10)7-4-9-8(11-7)6-2-3-6;/h4,6H,2-3H2,1H3;1H
Clé InChI
NZBXQWWIUIVBPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123486
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123486