Principaux documents
ENA388192233
Enamine
2-chloro-4,5-dimethylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
22-25
Iupac Name
2-chloro-4,5-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-3-8-6(7)9-5(4)2/h3H,1-2H3
Clé InChI
DBQFXQNGQUPVER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122520
Melting Point
22-25
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122520