Principaux documents
ENA388192145
Enamine
7-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.2
Numéro MDL:
Pf
241-245
Iupac Name
7-hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(13)11-9/h4-6,12H,1-3H2,(H,11,13)
Clé InChI
PRSVRYCHQAVAJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122259
Melting Point
241-245
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122259