Principaux documents
ENA388191997
Enamine
2-[(1-methylpiperidin-4-yl)oxy]pyridin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(1-methyl-4-piperidinyl)oxy]-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-14-6-3-10(4-7-14)15-11-8-9(12)2-5-13-11/h2,5,8,10H,3-4,6-7H2,1H3,(H2,12,13)
Clé InChI
QZAFLGODJMSZDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121547
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121547