Documents
ENA388191948
Enamine
N-[4-(pyrrolidine-1-sulfonyl)phenyl]prop-2-enamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[4-(1-pyrrolidinylsulfonyl)phenyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O3S/c1-2-13(16)14-11-5-7-12(8-6-11)19(17,18)15-9-3-4-10-15/h2,5-8H,1,3-4,9-10H2,(H,14,16)
Clé InChI
YWRDIVXHYHFOLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121102
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121102