Principaux documents
ENA387773028
Enamine
[3-methyl-4-(morpholin-4-yl)phenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-methyl-4-(4-morpholinyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-10-8-11(9-14)2-3-12(10)13-4-6-15-7-5-13/h2-3,8,14H,4-7,9H2,1H3
Clé InChI
ZSILPVRSVMCFGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120607
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120607