Principaux documents
ENA387772927
Enamine
2-amino-4H,5H,7H-thieno[2,3-c]thiopyran-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]thiopyran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2S2/c9-7-6(8(10)11)4-1-2-12-3-5(4)13-7/h1-3,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
KJRCJPRGCXZYII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120384
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120384