Principaux documents
ENA387772922
Enamine
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]pyridine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c1-13(2)5-6-14-10-7-9(8-11)3-4-12-10/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
RDQNCXDGOXHSHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120373
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120373