Principaux documents
ENA387772882
Enamine
1-(2-fluorophenyl)butane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c1-7(12)6-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
QAATXOWVMCBFEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120253
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120253