Principaux documents
ENA387772874
Enamine
3-ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.16
Numéro MDL:
Pf
157-158
Iupac Name
3-ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-2-14-6-4-3-5(10)7(8(6)11)9(12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
JOQRIDVHSRHQMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120240
Melting Point
157-158
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120240