Documents
ENA387772709
Enamine
2-(butane-1-sulfonamido)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.24
Numéro MDL:
Iupac Name
[(butylsulfonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H13NO4S/c1-2-3-4-12(10,11)7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
UCEPGUXQDBYFJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117756
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117756