Principaux documents
ENA387772407
Enamine
3-ethyl-6-fluoro-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethyl-6-fluoro-2-sulfanyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C10H9FN2OS/c1-2-13-9(14)7-5-6(11)3-4-8(7)12-10(13)15/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,15)
Clé InChI
FGRJYXLUJMYZOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119159
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119159