Key Documents
ENA379364145
Enamine
1-methyl-4-(pyrrolidin-3-yl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-(3-pyrrolidinyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-12-6-3-9(4-7-12)10-2-5-11-8-10/h9-11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
SCIGNRJWFLJIEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118113
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118113