Principaux documents
ENA379363868
Enamine
1-ethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-2-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-2-thiol
Inchi Code
1S/C8H9N3S/c1-2-11-7-3-4-9-5-6(7)10-8(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
XFIYCQYYUBNAPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117216
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117216