Principaux documents
ENA379363805
Enamine
5-(benzylsulfanyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.31
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(benzylsulfanyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H12N2S/c13-12-7-6-11(8-14-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
Clé InChI
IYYBMHZDZXPAGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117115
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117115