Principaux documents
ENA379363440
Enamine
2-amino-2-phenyl-N-(1H-pyrazol-4-yl)acetamide dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-2-phenyl-N-(1H-pyrazol-4-yl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N4O.2ClH/c12-10(8-4-2-1-3-5-8)11(16)15-9-6-13-14-7-9;;/h1-7,10H,12H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H
Clé InChI
FLPBEBBFQFIFNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116690
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116690