Principaux documents
ENA379363436
Enamine
4-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-6,1'-cyclopentane]-7-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-7,1'-cyclopentan]-6-ol
Inchi Code
1S/C10H16O2/c11-8-7-3-6-12-9(7)10(8)4-1-2-5-10/h7-9,11H,1-6H2
Clé InChI
JGZUJPCFJQYINE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116616
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116616