Principaux documents
ENA375228327
Enamine
N-ethyl-N-[(morpholin-2-yl)methyl]pyridazin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-morpholinylmethyl)-N-(3-pyridazinyl)amine
Inchi Code
1S/C11H18N4O/c1-2-15(11-4-3-5-13-14-11)9-10-8-12-6-7-16-10/h3-5,10,12H,2,6-9H2,1H3
Clé InChI
IRWWLJHHKPTRGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94040
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94040