Principaux documents
ENA375228230
Enamine
1-[2-(2-chlorophenoxy)ethyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[2-(2-chlorophenoxy)ethyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14ClNO4/c14-10-3-1-2-4-11(10)19-6-5-15-8-9(13(17)18)7-12(15)16/h1-4,9H,5-8H2,(H,17,18)
Clé InChI
UHNSFSOFPALYIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116386
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116386