Key Documents
ENA375227904
Enamine
2-(3-bromothiophen-2-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.07
Numéro MDL:
Pf
89-90
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrO2S/c7-4-1-2-10-5(4)3-6(8)9/h1-2H,3H2,(H,8,9)
Clé InChI
WTCIRZGAUYRFGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115553
Melting Point
89-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115553