Key Documents
ENA375227769
Enamine
tert-butyl N-[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dimethoxybenzylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(16)15-9-10-6-7-11(17-4)8-12(10)18-5/h6-8H,9H2,1-5H3,(H,15,16)
Clé InChI
CJFXJAIZVMXYRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115216
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115216