Principaux documents
ENA375227753
Enamine
tert-butyl N-(3-amino-2-methylpropyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-2-methylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-7(5-10)6-11-8(12)13-9(2,3)4/h7H,5-6,10H2,1-4H3,(H,11,12)
Clé InChI
ORDMEFMUSKDHOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115160
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115160